Få mere at vide
Gibco™ Primære hepatocytvedligeholdelsestilskud
Artikelnummer. 10263580
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10263580
Brand: Gibco™ CM4000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Primære hepatocytvedligeholdelsestilskud
Hepatocytvedligeholdelsestilskudspakke Hepatocytvedligeholdelsestilskudspakker giver dig mulighed for at
supplere op til
500 ml Williams Medium E uden phenolrød (eller passende alternativt basalmedium) med det formål at inkubere hepatocytter i suspensions- eller udpladede kulturer.
Hepatocyt-vedligeholdelsestilskudspakker indeholder:
  • Dexamethason
  • En cocktailopløsning af penicillin-streptomycin, ITS+ (insulin, transferrin, selenkompleks, BSA og linolsyre), GlutaMAX™ , og HEPES
    Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
    Relaterede links:
    Lær mere om vores cellekulturreagenser til hepatocytter .
    Lær mere om vores kryokonserverede hepatocytter .
    Lær om vores fulde linje af hepatocytter .
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevar Cocktail B og dexamethason i køleskab (2 –8 °C) og beskyt mod lys.
    Celletype Hepatocytceller
    Kultur Type Pattedyrcellekultur, insektcellekultur
    Form Kryokonserveret
    Produkttype Hepatocyttilskud
    Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, HEPES
    Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
    Produktlinje Gibco
    Mængde 1 sæt
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Primary Hepatocyte Maintenance Supplements
    Signalord
    • Advarsel
    Farekategori
    • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
    Faresætning
    • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
    Sikkerhedssætning
    • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
    • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
    • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
    • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Indeholder: streptomycin sulphate