Få mere at vide
Primære drikkevandsmetaller uden kviksølv til miljøanalyse, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15216046 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15216046 125 ml 125ml
15206046 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15216046 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. EP8N
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba100 μg/ml
Ag10 μg/ml
Som10 μg/ml
Cr10 μg/ml
Pb10 μg/ml
Cd5 μg/ml
Se5 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Primary Drinking Water Metals without Mercury
Navn note Standard for forurenende drikkevand
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 125 ml
Grad Miljø
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Various
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Primary Drinking Water Metals
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.