Få mere at vide
Primaquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Primaquine |
| CAS | 90-34-6 |
| Molekylær formel | C15 H21 N3 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,4-Pentanediamine','N4-(6-methoxy-8-quinolinyl)-, Quinoline','8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy- (6CI,8CI), N4-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-1,4-pentanediamine, (±)-Primaquine, 6-Methoxy-8-[4-amino-1-methylbutylamino]quinoline, 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline, Leoprime, Malirid, Maliride, NSC 27296, Neo-Quipenyl, Pimaquin, Primachin, Primacip, Primalex, Primaquin, Primaquine, SN 13272, WR 2975, dl-Primaquine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N3O/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1 |
| IUPAC navn | 4-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.35 |
| Formel vægt | 259.1685 |