Få mere at vide
Primaquindiphosphat, TRC
Artikelnummer. 30137968
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137968 1 g
30011647 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7335001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-45-6
Molekylær formel C15 H21 N3 O . 2 H3 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 455.34
Synonym Primaquine diphosphate, (4RS)-N4-(6-Methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine bisphosphate, Quinoline, 8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy-, diphosphate, Quinoline, 8-[(4-amino-1-methylbutyl)amino]-6-methoxy-, phosphate (1:2), 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline di(dihydrogen phosphate), 8-(4-Amino-1-methylbutylamino)-6-methoxyquinoline diphosphate, Camden, NSC 149765, Pharmaniaga, Primaquine phosphate, WR 2975
IUPAC navn 4-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentan-1,4-diamin; Fosforsyre
SMIL COc1cc(NC(C)CCCN)c2ncccc2c1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Primaquine diphosphate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O.2H3O4P/c1-11(5-3-7-16)18-14-10-13(19-2)9-12-6-4-8-17-15(12)14;2*1-5(2,3)4/h4,6,8-11,18H,3,5,7,16H2,1-2H3;2*(H3,1,2,3,4)
Formel vægt 455.1223