Få mere at vide
Primaquin diphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10756832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10756832 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10756832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170870010
CAS: 63-45-6 | C15H21N3O·2H3PO4 | 455,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Primaquine diphosphate
Navn note 98%
CAS 63-45-6
Smeltepunkt 205,0 °C til 206,0 °C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H21N3O·2H3PO4
MDL nummer MFCD00013166
Mængde 1 g
Merck Index 15,7863
Synonym primaquine phosphate, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine phosphate, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine; phosphoric acid, 4-n-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid, primaquine diphosphate, chembl994, phosphoric acid; primaquine, 1, n4-6-methoxy-8-quinolinyl-, phosphate 1:2, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine phosphoric acid, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: moderat opløselig.
InChI nøgle GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CCCN)NC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CC=N2.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
IUPAC navn 4-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentan-1,4-diamin;phosphorsyre
Molekylvægt (g/mol) 455.34
PubChem CID 6135
Formel vægt 455.34
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver