Få mere at vide
Primaquin diphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15678685 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Mængde Unit Size
15678685 5 g 5g
1 options
Product Code. 15678685 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 170870050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 63-45-6 | C15H21N3O·2H3PO4 | 455,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Primaquine diphosphate
CAS 63-45-6
Smeltepunkt 205,0 °C til 206,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Molekylær formel C15H21N3O·2H3PO4
Mængde 5 g
Merck Index 15,7863
Synonym primaquine phosphate, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine phosphate, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine; phosphoric acid, 4-n-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid, primaquine diphosphate, chembl994, phosphoric acid; primaquine, 1, n4-6-methoxy-8-quinolinyl-, phosphate 1:2, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine phosphoric acid, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: moderat opløselig.
InChI nøgle GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CCCN)NC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CC=N2.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
IUPAC navn 4-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentan-1,4-diamin;phosphorsyre
Molekylvægt (g/mol) 455.34
PubChem CID 6135
Formel vægt 455.34
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Primaquine diphosphate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Primaquine bis(phosphate)