Få mere at vide
Primaquine, 98,81 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463742 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11463742 10 g
1 options
Artikelnummer. 11463742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215636610
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Primaquine
CAS 63-45-6
Molekylær formel C15H27N3O9P2
Mængde 10 g
Synonym 8-[4-Amino-1-methylbutylamino]-6-methoxyquinoline
InChI nøgle GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYNA-N
SMIL OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COC1=CC(NC(C)CCCN)=C2N=CC=CC2=C1
IUPAC navn N4-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine; bis(phosphoric acid)
Molekylvægt (g/mol) 455.34
Formel vægt 455.3
Fysisk form Krystallinsk pulver