Få mere at vide
Prima-1, Thermo Scientific Chemicals
Description
En cellegennemtrængelig quinuclidinon-analog.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Prima-1 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 mg |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 10 mg/ml |
| Formel vægt | 185.2 |
| Fysisk form | Fast stof |