Få mere at vide
Prilocaine, Mikromol™
Artikelnummer. 17950446
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17950446 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17950446 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1474.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prilocaine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prilocaine
CAS 721-50-6
Analyt- eller komponentnavne Prilocaine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H20 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Prilocaine, (RS)-N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, Propanamide, N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)-, o-Propionotoluidide, 2-(propylamino)- (6CI,8CI), Astra 1512, Astra 1515, Citanest, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(propylamino)propanamide, NSC 40027, Propitocaine, o-Methyl-2-propylaminopropionanilide, (+/-)-N-(2-Propylaminopropionyl)-2-toluidine, (+/-)-Prilocaine, 2-Methyl-alpha-propylaminopropionanilide, DL-(+/-)-Prilocaine
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16)
SMIL CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C
IUPAC navn N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Mængde 250 mg
Formel vægt 220.1576 g/mol