Få mere at vide
Prilocaine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Prilocaine EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| CAS | 19281-31-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Prilocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Prilocaine Imp. A (EP), (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Impurity A, Prilocaine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | O=C(NC=1C=CC=CC1C)C(Cl)C |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide |
| Vis mere |