Få mere at vide
Prilocain, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15305068 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15305068 1 g 1g
15315068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15305068 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 721-50-6 | C13H20N2O | 220.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 721-50-6
Molekylær formel C13H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 220.32
MDL nummer MFCD00048681
InChI nøgle MVFGUOIZUNYYSO-UHFFFAOYNA-N
Synonym prilocaine, propitocaine, citanest, prilocainum, prilocaina, astra 1515, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide, o-methyl-2-propylaminopropionanilide, propanamide, n-2-methylphenyl-2-propylamino, astra 1512
PubChem CID 4906
ChEBI CHEBI:8404
IUPAC navn N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamid
SMIL CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prilocaine
Smeltepunkt 36.0°C to 38.7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 220.31
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Prilocaine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.