missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pridinol N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Pridinol N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pridinol N-Oxide |
| CAS | 2724762-69-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pridinol N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H25 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pridinol N-Oxide, 1-Piperidinepropanol, α,α-diphenyl-, 1-oxide (ACI), Pridinol N-Oxidee |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21(23)15-8-3-9-16-21/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2 |
| SMIL | OC(CC[N+]1([O-])CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)-1,1-diphenylpropan-1-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?