Få mere at vide
Pridinol Methanesulfonate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pridinol Methanesulfonate Salt |
| CAS | 6856-31-1 |
| Molekylær formel | C20 H25 N O . C H4 O3 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | α,α-Diphenyl-1-piperidinepropanol methanesulfonate (1:1), 1-Piperidinepropanol','α,α-diphenyl-','methanesulfonate (salt) (8CI,9CI), Methanesulfonic acid','compd. with α,α-diphenyl-1-piperidinepropanol (7CI), 3-(N-Piperidino)-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, 3-Piperidino-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, Konlax, Loxeen, Lyseen, Mitanoline, Pridinol mesylate, Pridinol methanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO.CH4O3S/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;1-5(2,3)4/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | CS(=O)(=O)O.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1,1-diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.52 |
| Formel vægt | 391.1817 |