Få mere at vide
Pridinol Mesilate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049203
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049203 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049203 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3493.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pridinol Mesilate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pridinol Methanesulfonate Salt
CAS 6856-31-1
Analyt- eller komponentnavne Pridinol Methanesulfonate Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 N O . C H4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(N-Piperidino)-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, 3-Piperidino-1,1-diphenyl-1-propanol methanesulfonate, Konlax, Loxeen, Lyseen, Mitanoline, Pridinol mesylate, Pridinol methanesulfonate, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol methanesulfonate (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, methanesulfonate (salt) (8CI,9CI), Methanesulfonic acid, compd. with alpha,alpha-diphenyl-1-piperidinepropanol (7CI)
InChI formel InChI=1S/C20H25NO.CH4O3S/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;1-5(2,3)4/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H3,(H,2,3,4)
SMIL CS(=O)(=O)O.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1,1-diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;methanesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 391.52
Mængde 250 mg
Formel vægt 391.1817 g/mol