Få mere at vide
Pridinol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049607
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049607 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049607 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1177.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pridinol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pridinol Hydrochloride
CAS 968-58-1
Analyt- eller komponentnavne Pridinol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Parks 12, Pridinol hydrochloride, Ridinol, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol Hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H
SMIL Cl.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1,1-diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 331.88
Mængde 100 mg
Formel vægt 331.1703 g/mol