Få mere at vide
Pridinolhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462494
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462494 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462494 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1177.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pridinol Hydrochloride
CAS 968-58-1
Analyt- eller komponentnavne Pridinol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H25 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Parks 12, Pridinol hydrochloride, Ridinol, alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol Hydrochloride (1:1), 1-Piperidinepropanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), alpha,alpha-Diphenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1,1-diphenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-ol; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 331.88
Mængde 10 mg
Formel vægt 331,1703 g/mol