missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Previtamin D3 (>80%), TRC

Artikelnummer. 18053750
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18053750 1 mg
17909969 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18053750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7135101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1173-13-3
Molekylær formel C27 H44 O
Molekylvægt (g/mol) 384.64
Synonym (1S)-3-[(1Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]-2,3,3a,6,7,7a-hexahydro-7a-methyl-1H-inden-4-yl]ethenyl]-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, 9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol, (3β,6Z)- (9CI), 9,10-Secocholesta-5(10),6,8-trien-3β-ol (8CI), Precalciferol (6CI), Previtamin D3 (7CI), Precalciferol3, Precholecalciferol, Previtamin D, Prächolecalciferol
IUPAC navn (1S)-3-[(Z)-2-[(1R,3aR,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,3a,6,7-hexahydroinden-4-yl]ethenyl]-4-methylcyclohex-3-en-1-ol
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C(=CCC[C@]12C)\C=C/C3=C(C)CC[C@H](O)C3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Previtamin D3
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h10,12-13,19,21,24-26,28H,6-9,11,14-18H2,1-5H3/b13-12-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 384.3392
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.