Få mere at vide
NORDIC SERVICE GROUP™ Forebyggende vedligeholdelse (PM) tændt Memmert Kamre
Beskrivelse
Forebyggende vedligeholdelse (PM)
Visuel inspektion
- Undersøg for skader og/og synlige tegn på beskadigelse eller slitage.
- Dør og indvendig tætning - skift evt
- Tjek dørlås, styr og faldende låse.
Funktionstest med forskellige indstillinger
Kalibrering af instrumentet for at sikre nøjagtige aflæsninger.
Verifikation og justering af følgende parametre:
- Temperatur: Sørg for, at instrumentet opretholder og viser den korrekte temperatur.
- Fugtighed: Bekræft, at instrumentet måler og kontrollerer fugtniveauerne nøjagtigt.
- CO 2 : Kontroller CO 2 indstillingerne og juster efter behov.
- O 2 : Sørg for, at iltniveauerne er korrekt overvåget og kontrolleret.
- Tryk: Bekræft trykaflæsningerne og juster for at opfylde specifikationerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Memmert Kamre |
| Produkttype | Forebyggende vedligeholdelse |