Få mere at vide
NORDIC SERVICE GROUP™ Forebyggende vedligeholdelse (PM) tændt Memmert Kamre
Artikelnummer. 30020767
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Memmert Kamre
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30020767 Memmert Kamre
1 options
Artikelnummer. 30020767 Leverandør NORDIC SERVICE GROUP™ Leverandørnr. MEMPMDK2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forebyggende vedligeholdelse (PM) tændt Memmert Kamre støttet af Nordic Service Group .
Forebyggende vedligeholdelse (PM)
Visuel inspektion
  • Undersøg for skader og/og synlige tegn på beskadigelse eller slitage.
  • Dør og indvendig tætning - skift evt
  • Tjek dørlås, styr og faldende låse.
Funktionstest med forskellige indstillinger
Kalibrering af instrumentet for at sikre nøjagtige aflæsninger.
Verifikation og justering af følgende parametre:
  • Temperatur: Sørg for, at instrumentet opretholder og viser den korrekte temperatur.
  • Fugtighed: Bekræft, at instrumentet måler og kontrollerer fugtniveauerne nøjagtigt.
  • CO 2 : Kontroller CO 2 indstillingerne og juster efter behov.
  • O 2 : Sørg for, at iltniveauerne er korrekt overvåget og kontrolleret.
  • Tryk: Bekræft trykaflæsningerne og juster for at opfylde specifikationerne.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Memmert Kamre
Produkttype Forebyggende vedligeholdelse