Få mere at vide
VELP Scientifica™ Forebyggende vedligeholdelse komplet sæt til CSF6-filtreringsenhed
Shop alle Velp produkterBeskrivelse
PM full Kit er designet til at holde dig kørende med høj ydeevne og samtidig sikre lang levetid og pålidelighed, selv under høje arbejdsbelastninger.
- Reducerer uplanlagt nedetid med deraf følgende forbedring af fortjeneste og produktionsydelse
- Reducerer omkostninger til indkøb af nødvendige reservedele og eventuel ekstraordinær vedligeholdelse
- Reducerer tabt tid forbundet med uplanlagte serviceintervaller og nedetid for instrumenter
- Indeholder alle nødvendige reservedele fra producenten
- Forebyggende vedligeholdelse skal udføres af en VELP™ autoriseret tekniker til at garantere holdbarhed, og ydeevne pr VELP™ kvalitetsstandarder
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | CSF6-filtreringsenhed |
| Produkttype | Vedligeholdelsessæt |
| Inkluderer | 18 x EPDM CSF6 COEX pakninger, 12 x OR 4131 FKM, 10 x T-stykke union (6 mm Dia.), 5 x L-Piece Union (6 mm Dia.), 6 x Disk Wire Mesh, Norprene Rør (7,9 x 11,1 mm Dia.), Sæt med CSF6-rør |