Få mere at vide
Pretilachlor, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pretilachlor |
| CAS | 51218-49-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pretilachlor |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C17 H26 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO2/c1-4-11-21-12-10-19(16(20)13-18)17-14(5-2)8-7-9-15(17)6-3/h7-9H,4-6,10-13H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCOCCN(C(=O)CCl)c1c(CC)cccc1CC |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(2-propoxyethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.85 |
| Vis mere |