Få mere at vide
Invitrogen™ PrestoBlue™ og PrestoBlue™ HS-cellelevedygtighedsreagenser
Beskrivelse
PrestoBlue og PrestoBlue HS-cellelevedygtighedsreagenser er klar til brug, ikke-toksiske, resazurin-baserede opløsninger, der fungerer som langsigtede kinetiske cellesundhedsindikatorer for fluorescens- og absorbansbaserede mikropladeanalyser. Disse reagenser er cellegennemtrængelige og bruger levende cellers reducerende kraft til kvantitativt at måle celleproliferation og levedygtighed på så lidt som 10 minutter. PrestoBlue HS Cell Viability Reagent er en forbedret version af PrestoBlue reagens, der indeholder højt oprenset resazurin, som øger følsomheden og reducerer baggrunden i celleproliferationsassays. Tilføj styrken ved multipleksing med reagenser som f.eks CyQUANT Direkte assay for at forbedre din dataanalyse.
Måling af ændringer i cellelevedygtighed er en grundlæggende metode til vurdering af cellesundhed, bestemmelse af genotoksicitet og evaluering af lægemidler mod kræft. Cellesundhed kan overvåges ved at detektere ændringer i flere nøgleindikatorer, herunder ændringer i plasmamembranintegritet, DNA-syntese, DNA-indhold, enzymaktivitet, tilstedeværelse af ATP og cellulært reducerende miljø.
Funktioner af PrestoBlue og PrestoBlue HS-cellelevedygtighedsreagenser inkluderer:
- Optimeret til pålidelig påvisning af pattedyrs cellelevedygtighed på kun 10 minutter
- Mål cellelevedygtighed og proliferation i forskellige celletyper, herunder pattedyr (2D og 3D), bakterier og gærceller
- Et praktisk tilføje-og-læs-format, —der ikke kræves blanding, vask eller cellelyse
- Kompatibel med enten fluorescens- eller absorbansbaserede mikropladelæsere
- Opnå højkvalitets celleproliferationsresultater med et stort dynamisk område
- Overvåg levende celler ved hjælp af realtidskinetik og fortsæt med at dyrke dem til downstream multipleksede funktionelle analyser
Hurtige 10-minutters inkubationer
Opdag pattedyrs cellelevedygtighed efter blot 10 minutters inkubation med PrestoBlue og PrestoBlue HS-cellelevedygtighedsreagenser. Disse er de eneste levedygtighedsreagenser med levende celler på markedet, der giver robuste data inden for 10 minutter efter reagenstilsætning. Alle andre resazurin-baserede cellelevedygtighedsreagenser kræver 1 –4 timers inkubation med reagenset, før data indhentes. For de bedste resultater ved brug af 3D-prøver anbefales det at inkubere prøverne i –18 24 timer før målinger.
Enestående følsomhed og nøjagtighed
PrestoBlue og PrestoBlue HS-cellelevedygtighedsreagenser kan detektere så få som 12 celler pr. brønd i en plade med 384 brønde, afhængigt af celletype og inkubationstid. Efter 10 minutters inkubation, PrestoBlue reagens kan lineært detektere celler ned til 98 celler/brønd med en Z'-værdi større end 0,5.
Forenklet analyseformat
PrestoBlue og PrestoBlue HS-cellelevedygtighedsreagenser er tilsætningsreagenser, hvilket eliminerer behovet for cellelyse eller solubiliseringstrin, der kræves af andre assays. Dette minimerer praktisk tid og forenkler processen.
Ikke-toksiske analyser af levende celler
PrestoBlue og PrestoBlue HS-cellelevedygtighedsreagenser er ikke-toksiske og kræver ikke cellelyse, hvilket tillader celler at blive inkuberet i op til 24 timer. Da der ikke kræves lysis, fortyndes PrestoBlue eller PrestoBlue HS-opløsning kan fjernes fra cellerne og erstattes med komplet vækstmedium til yderligere dyrkning og anvendelse i downstream-assays.
PrestoBlue HS-reagens —en meget oprenset version af PrestoBlue reagens med forbedret ydeevne
Alle resazurin-baserede reagenser indeholder en påviselig mængde resorufin-kontamination på grund af syntese- og fremstillingsprocessen, hvilket bidrager til høj baggrundsfluorescens og reducerer ydeevnen i cellelevedygtighedsassays. For at reducere baggrunden og forbedre ydeevnen blev der udviklet en innovativ oprensningsproces for at fjerne det forurenende resorufin, hvilket resulterer i det meget rene resazurin, der anvendes i PrestoBlue HS Cell Viability Reagens. Dette stærkt oprensede, ikke-toksiske resazurin reducerer baggrundsfluorescens ved> 50 % og øger signal-til-baggrund med> 100 % i cellelevedygtighed mikropladeanalyser.
Funktioner af PrestoBlue HS Cell Viability Reagent inkluderer:
- Fjernelse af forurenende stoffer fra resazurin, hvilket resulterer i> 50 % reduktion i baggrundsfluorescens
- Forøget signal-til-baggrundsforhold med> 100 %, hvilket giver et stort analysesignalvindue
- Tilbyder høj følsomhed med en lineær respons, der detekterer så få som 10 celler pr. brønd
Mekanisme af PrestoBlue og PrestoBlue HS reagenser
Brug af resazurin-baserede reagenser til at overvåge ændringer i cellulære reducerende miljø eller metabolisk aktivitet er en veletableret og pålidelig metode til at indikere cellelevedygtighed eller død. PrestoBlue og PrestoBlue HS-reagenser indeholder resazurin, som er en ikke-toksisk, cellegennemtrængelig forbindelse, der er blå i farven og praktisk talt ikke-fluorescerende. Når det tilføjes til celler, er det resazurin-baserede PrestoBlue og PrestoBlue HS-reagenser trænger ind i celler og modificeres af levedygtige cellers reducerende miljø. I levende celler reduceres resazurin til resorufin, en forbindelse, der er rød i farven og meget fluorescerende. Levedygtige celler omdanner kontinuerligt resazurin til resorufin, hvilket øger den samlede fluorescens af mediet, der omgiver cellerne. Omdannelsen af resazurin til resorufin resulterer også i en udtalt farveændring, hvilket gør det muligt at påvise cellelevedygtighed ved hjælp af enten absorbans- eller fluorescensbaserede pladelæsere.
Tekniske data
Tekniske data
Celletype | Bakterier, eukaryote celler, svampeceller |
Farve | Blå |
Koncentration | 10X |
Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 –8 °C og beskyttes mod lys. |
Detektionsmetode | Kolorimetrisk, fluorescens |
Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere, Spektrofotometre, HTS-læser |
Produkttype | Reagens |
Farvetype | Resazurin |
Emission | 590 to 615 |
Vis mere |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Scientific Resources
Application Notes
Posters
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsPromo Code: 24168Expires: 2025-09-30
Days
24Hours
14Minutes
20Seconds
31