Få mere at vide
Julabo™ PRESTO temperaturkontrolsystem
Artikelnummer. 15244363
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-80 °C til +250 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15244363 -80 °C til +250 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15244363 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 9420801.T
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Meget præcis temperaturkontrol og hurtig temperaturændringskapacitet
Julabo PRESTO™ enheder tilbyder meget præcis temperaturstyring og hurtig temperaturændringskapacitet, hvilket gør dem ideelle til applikationer såsom reaktortemperaturkontrol, stoftest eller temperatursimuleringsundersøgelser. Meget effektive komponenter tillader ekstrem hurtig kompensation for både eksoterme og endoterme reaktioner. Laboratoriebrugere drager fordel af høje flowhastigheder, konstant tryk og en kontrolleret opbygning af pumpetryk, mens permanent intern overvågning og selvsmørende pumper sikrer en lang levetid. Den integrerede 5,7 tommer industrielle berøringsskærm viser kritiske driftsoplysninger klart og præcist for ekstra brugervenlig betjening.
  • Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer
  • Hurtig opvarmning og afkøling
  • Bredt arbejdstemperaturområde uden behov for at skifte væske
  • Højeste ydeevne med lille fodaftryk
  • Pladsbesparende design optimerer pladsudnyttelsen i dit laboratorium
  • 5,7 tommer industriel farve TFT touchskærm
  • USB (vært og enhed) og Ethernet-forbindelse
  • SD-kortslot
  • RS232 / valgfri RS485 / valgfri Profibus DP
  • Standby input
  • Let aftageligt udluftningsgitter
  • Tilgængelige spændingsversioner: 3 x 400V/50Hz, 3 x 230V/50Hz, 3 x 230V/60Hz
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klassificering III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Højde (metrisk) 126 cm
Længde (metrisk) 65 cm
Temperatur (metrisk) Maksimum 250 °C
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +250 °C
Bredde (metrisk) 43 cm
Model- PRESTO™ A80t
Vægt (metrisk) 167 kg
Display Type TFT touchskærm
Type Temperaturkontrolsystem
Til brug med (applikation) Ideel løsning til meget præcis, ekstern temperaturpåføring
Spænding 3 x 230/400 V