Få mere at vide
JULABO™ PRESTO™ A30 temperaturkontrolsystem/processystem
Artikelnummer. 15224363
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til +250 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15224363 -30 °C til +250 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15224363 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9420300
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Julabo™ PRESTO™ A30 Temperaturkontrolsystem/Processystem muliggør ekstremt hurtig kompensation af eksoterme og endoterme reaktioner. Laboratoriebrugere drager fordel af høje flowhastigheder, konstant tryk og en kontrolleret opbygning af pumpetryk.
  • Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer
  • Hurtig opvarmning og afkøling
  • Bredt arbejdstemperaturområde uden at skifte væske
  • Højeste ydeevne med lille fodaftryk
  • Pladsbesparende design optimerer pladsudnyttelsen i dit laboratorium
  • 5,7” industriel farve TFT touchskærm
  • USB (Vært og enhed)
  • Ethernet
  • SD-kortslot
  • RS232
  • Modbus
  • RS485 (tilbehør)
  • Profibus DP (Tilbehør)
  • Standby input
  • Aftageligt udluftningsgitter for forenklet fjernelse af støv
  • Permanent intern overvågning og selvsmørende pumper bidrager til lang levetid
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klassificering III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Højde (metrisk) 62 cm
Inkluderer RS232, SD-hukommelseskort, USB , Ethernet, Modbus
Længde (metrisk) 59 cm
Temperatur (metrisk) Maksimum 250 °C
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +250 °C
Bredde (metrisk) 25 cm
Dimensioner (L x B x H) 59 x 25 x 62 cm
Model- PRESTO™ A30
Vægt (metrisk) 62 kg
Display Type TFT touchskærm
Type Temperaturkontrolsystem
Til brug med (applikation) Ideel løsning til meget præcis, ekstern temperaturpåføring
Spænding 230 V