Få mere at vide
JULABO™ PRESTO™ W80 temperaturkontrolsystem/processystem
Artikelnummer. 15274363
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-80 °C til +250 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15274363 -80 °C til +250 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15274363 Leverandør JULABO™ Leverandørnr. 9421801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Fremstillet til meget præcis temperaturkontrol og hurtige temperaturændringer. Muliggør ekstremt hurtig kompensation af eksoterme og endoterme reaktioner. Laboratoriebrugere drager fordel af høje flowhastigheder, konstant tryk og en kontrolleret opbygning af pumpetryk.
  • Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer
  • Hurtig opvarmning og afkøling
  • Bredt arbejdstemperaturområde uden at skifte væske
  • Højeste ydeevne med lille fodaftryk
  • Pladsbesparende design optimerer pladsudnyttelsen i dit laboratorium
  • 5,7” industriel farve TFT touchskærm
  • USB (Vært og enhed)
  • Ethernet
  • SD-kortslot
  • RS232
  • Modbus
  • RS485 (tilbehør)
  • Profibus DP (Tilbehør)
  • Standby input
  • Vandafkølet
  • Permanent intern overvågning og selvsmørende pumper bidrager til en lang levetid
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klassificering III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Inkluderer RS232, SD-hukommelseskort, USB , Ethernet, Modbus
Temperatur (metrisk) Maksimum 250 °C
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +250 °C
Dimensioner (L x B x H) 65 x 43 x 126cm
Model- PRESTO™ W80
Vægt (metrisk) 159 kg
Display Type TFT touchskærm
Type Temperaturkontrolsystem
Til brug med (applikation) Ideel løsning til meget præcis, ekstern temperaturpåføring
Spænding 230 V