Få mere at vide
Julabo™ PRESTO temperaturkontrolsystem/processystem
Artikelnummer. 13268153
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +250 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
13268153 -40 °C til +250 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 13268153 Leverandør Julabo™ Leverandørnr. 9420401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer
  • Til meget præcise, eksterne temperaturapplikationer
  • Hurtig opvarmning og afkøling
  • Bredt arbejdstemperaturområde uden behov for at skifte væske
  • Højeste ydeevne med lille arbejdsplads - pladsbesparende design optimerer pladsudnyttelsen i dit laboratorium
  • Stor 5,7 tommer industriel farve TFT berøringsskærm
  • USB og ethernet-forbindelse
  • SD-kortslot
  • RS232/valgfri RS485/valgfri Profibus DP
  • Standby input
  • Aftageligt udluftningsgitter for nem rengøring og fjernelse af støv
  • Tilgængelige spændingsversioner: 230V/50-60Hz, 208V/60Hz
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klassificering III (FL) i henhold til DIN 12876-1
Højde (metrisk) 67 cm
Længde (metrisk) 59 cm
Temperatur (metrisk) Maksimum 250 °C
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +250 °C
Bredde (metrisk) 33 cm
Model- PRESTO™ A40
Vægt (metrisk) 79 kg
Display Type TFT touchskærm
Type Temperaturkontrolsystem
Til brug med (applikation) Ideel løsning til meget præcis, ekstern temperaturpåføring
Spænding 230 V