Få mere at vide
JULABO PRESTO processystemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227811
Model-:
A38
A41
A70
W41
Artikelnummer. 17714869
Brand: JULABO 9420381.N1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PRESTO-systemerne er designet til præcis temperaturkontrol såvel som hurtige temperaturændringer, hvilket gør dem ideelle til reaktorbeholdere, materialestresstests eller temperatursimuleringer.
  • Bredt arbejdstemperaturområde uden at skifte væske
  • Ethernet-grænseflade
  • SD-kortslot
  • tempooptimeret design skaber mere plads direkte ved siden af enhederne
  • Forbindelser til USB , Ethernet, RS232 og alarmudgang
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +250 °C
Dimensioner (L x B x H) 29,5 x 13 x 26,4 tommer.
Model- A38
Type Proces System