Få mere at vide
JULABO PRESTO processystemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17734869
Skift visning
Model-:
A38
A41
A70
W41
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17734869 A70
17714869 A38
17724869 A41
17744869 W41
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17734869 Leverandør JULABO Leverandørnr. 9420701.N1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PRESTO-systemerne er designet til præcis temperaturkontrol såvel som hurtige temperaturændringer, hvilket gør dem ideelle til reaktorbeholdere, materialestresstests eller temperatursimuleringer.
  • Bredt arbejdstemperaturområde uden at skifte væske
  • Ethernet-grænseflade
  • SD-kortslot
  • tempooptimeret design skaber mere plads direkte ved siden af enhederne
  • Forbindelser til USB , Ethernet, RS232 og alarmudgang
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) -75 °C til +250 °C
Dimensioner (L x B x H) 29,3 x 22,4 x 34,6 tommer.
Model- A70
Type Proces System