Få mere at vide
JULABO PRESTO processystemer
Model-:
A38
A41
A70
W41
Beskrivelse
- Bredt arbejdstemperaturområde uden at skifte væske
- Ethernet-grænseflade
- SD-kortslot
- tempooptimeret design skaber mere plads direkte ved siden af enhederne
- Forbindelser til USB , Ethernet, RS232 og alarmudgang
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde (metrisk) | -45 °C til +250 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 29,5 x 13 x 26,4 tommer. |
| Model- | A41 |
| Type | Proces System |