Få mere at vide
JULABO PRESTO processystemer
Beskrivning
- Bredt arbejdstemperaturområde uden at skifte væske
- Ethernet-grænseflade
- SD-kortslot
- tempooptimeret design skaber mere plads direkte ved siden af enhederne
- Forbindelser til USB , Ethernet, RS232 og alarmudgang
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metrisk) | -30 °C til +250 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 29,5 x 13 x 26,4 tommer. |
| Model- | A38 |
| Type | Proces System |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?