Få mere at vide
Julabo Presto A70 processystem
Artikelnummer. 30244959
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-75 til +250 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
30244959 -75 til +250 °C
1 options
Artikelnummer. 30244959 Leverandør Julabo Leverandørnr. 9420701.N2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Den luftkølede Presto A70 er JULABOs mest kompakte 2-trins processystem og tilbyder høj kølekapacitet til laveste temperaturer ned til -75 °C.
Den luftkølede Presto A70 er JULABOs mest kompakte 2-trins processystem og tilbyder høj kølekapacitet til laveste temperaturer ned til -75 °C.
De meget dynamiske temperaturstyringssystemer Presto er designet til højpræcisions temperaturkontrol til en lang række applikationer såsom reaktorbeholdere eller materialestresstest. Desuden kan processystemerne ved at bruge effektive komponenter kompensere eksoterme og endoterme reaktioner exceptionelt hurtigt. Permanent intern overvågning og selvsmørende pumper sikrer en lang levetid. Derudover tilbyder talrige interfaces mange fjernbetjeningsmuligheder på tværs af netværk eller til integration i overordnede kontrolsystemer.
  • Analoge forbindelser, RS485, Profibus DP
  • Pladsoptimeret design skaber mere plads direkte ved siden af enhederne
  • Ekstern Pt100 sensortilslutning
  • Indbygget 5,7 tommer industriel farveberøringsskærm
  • Anden ekstern Pt100 sensortilslutning
  • Alarmudgang
  • Temperaturstabilitet± 0,01 °C til± 0,05 °C
  • Pumpetryk op til 1,7 bar, max. flowhastighed 40 L/min.
  • Aftageligt ventilationsgitter
  • Klimavenligt naturligt kølemiddel
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) -75 til +250 °C
Stiktype Schuko stik
Vægt (metrisk) 140 kg
Type Temperaturkontrolsystem
Opløsning (temperatur) 0,01 °C
Spænding 230 V