Få mere at vide
Mettler Toledo™ Pressurized Gel-filled pH/Redox Electrodes
Artikelnummer. p-8006167 Shop alle Mettler Toledo produkter
Længde (metrisk):
225 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10467665
Brand: Mettler Toledo™ 405DPASSCK8S/225
Tekniske data
Konnektortyper K8S
Diameter (metrisk) 12 mm
Type Pressurized Gel-filled pH/Redox Electrode
Længde (metrisk) 225 mm
Materiale Glass
pH-område 0 to 12
Temperaturområde (metrisk). 0°C to 100°C