Få mere at vide
Buerkle™ Trykløse LDPE-sprayflasker med håndpumpe med lang levetid
Artikelnummer. p-8002494 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
17.5 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11896840
Brand: Buerkle™ 03091025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen, polyethylen og rustfrit stål. Buerkle™ Trykløs LDPE sprayflasker spray 1,2ml± 0,1 volumen pr. slag. Velegnet til landbrugets pesticider og rengøringsmidler.
  • Mediekontaktende dele PP, PE og rustfrit stål
  • Flaske lavet af LDPE
  • Dyse diameter 0,6 mm
  • Sprayvolumen pr. slag: 1,2ml± 0,1
  • Justerbar spraystråle
  • Temperatur max. 30 °C
  • Funktionen af de enkelte sprøjter testes under fremstillingen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (applikation) Industri, laboratorier, produktion, fritid, husholdning og velegnet til pesticider og rengøringsmidler i landbruget
Inkluderer Patenteret udluftningsventil, håndpumpe med lang levetid
Materiale LDPE
Hals-id (metrisk) 18 mm
Temperaturområde (metrisk) 30 °C
Form Rund
Højde (metrisk) 220 mm
Lukketype Spray