Få mere at vide
Buerkle™ Trykløse LDPE-sprayflasker med håndpumpe med lang levetid
Artikelnummer. 11886840 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
17.5 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals-id (metrisk) unitSize
11886840 1000 mL 17.5 mm Hver
11896840 250 mL 18 mm Hver
10190071 500 mL 18 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11886840 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03091100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen, polyethylen og rustfrit stål. Buerkle™ Trykløs LDPE sprayflasker spray 1,2ml± 0,1 volumen pr. slag. Velegnet til landbrugets pesticider og rengøringsmidler.
  • Mediekontaktende dele PP, PE og rustfrit stål
  • Flaske lavet af LDPE
  • Dyse diameter 0,6 mm
  • Sprayvolumen pr. slag: 1,2ml± 0,1
  • Justerbar spraystråle
  • Temperatur max. 30 °C
  • Funktionen af de enkelte sprøjter testes under fremstillingen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Industri, laboratorier, produktion, fritid, husholdning og velegnet til pesticider og rengøringsmidler i landbruget
Inkluderer Patenteret udluftningsventil, håndpumpe med lang levetid
Materiale LDPE
Hals-id (metrisk) 17.5 mm
Temperaturområde (metrisk) 30 °C
Form Rund
Højde (metrisk) 295 mm
Lukketype Spray