Beskrivelse
- HDPE
- 1500 ml
- Stempelpumpen producerer et tryk på 2 bar før trykknapsprøjtning begynder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 50,72 oz. |
| Til brug med (applikation) | Til desinfektion, rengøring, plantebeskyttelse, tyndtlagskromatografi, teknisk og sanitær brug |
| Materiale | HDPE |
| Hals-id (metrisk) | 45 mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Temperaturområde (metrisk) | 30 °C |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Højde (metrisk) | 315 mm |
| Vis mere |