Få mere at vide
Buerkle™ Tryksprøjte Turn-n-Spray
Artikelnummer. 16535200 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16535200 1500 mL
1 options
Artikelnummer. 16535200 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03090120
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Praktisk 360° sprøjtefunktion, der giver mulighed for sprøjtning på hovedet, hvilket gør det nemt at nå selv steder, der er svært tilgængelige.
  • Sprøjten kan bruges til mange formål, såsom desinficering og rengøring, eller også til sprøjtning af plantebeskyttelsesmidler
  • Tryksprøjten er ideel til at sprøjte en bred vifte af forskellige væsker ensartet og kontinuerligt
  • Aktivering af stempelstangen hurtigt og nemt opbygger et overtryk i brunfarven
  • Den indbyggede sikkerhedsventil beskytter mod overtryk (maks. 4 bar)
  • Den justerbare dysemøtrik gør det muligt at regulere sprøjtestrålen individuelt– fra en fin sprøjtetåge til en kraftig stråle
  • Det ergonomiske håndtag giver et behageligt greb om tryksprøjten
  • Den robuste plastikbeholder lavet af HDPE har en hævet, uforgængelig påfyldningsskala, der angiver påfyldningsniveauet i trin på 0,25 L
  • Den manuelle sprøjte kan rengøres grundigt takket være nem afmontering.
  • Justerbar sprøjtestråle, dysediameter 0,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Farve Hvid, Yellow
Oversigt Sprøjte til sprøjtning på hovedet
Diameter (engelsk) 5,51 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37.5 mm
Højde (metrisk) med lukning 305 mm
Materiale Polyethylen, Polypropylen, FKM
Maks. Temperatur (metrisk) 0 °C til 20 °C
Maks. Temperatur (engelsk) 32 °F til 86 °F
nr. pr. pakke 1
Emballage Nej
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 0.8 mm
Produktlinje LaboPlast
Lukning inkluderet No
Uddannet Nej
Mund Narrow
Højde (metrisk) 230 mm
Bredde (engelsk) 0.03 in.
Højde (engelsk) 12,01''
Kemisk etiket Unlabeled
Diameter (metrisk) 140 mm
Lukketype Spray Cap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 50,72 oz.
Form Round
Engangs Genanvendelig
Produkttype Håndtagspumpesprøjte med justerbar dyse