Få mere at vide
Buerkle™ Fødevaretryksprøjte
Artikelnummer. 16545200 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1200 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16545200 1200 mL
1 options
Artikelnummer. 16545200 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03090130
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fødevaresikker sprayflaske, designet til brug i fødevareindustrien, er ideel til sprøjtning af forskellige medier inklusive olie eller fedt.
  • Fødevaretryksprøjten har et gennemsigtigt visningsvindue, der gør det nemt at aflæse påfyldningsniveauet
  • Et gummibelagt ringstativ sikrer, at sprøjten kan sættes sikkert ned
  • Den indbyggede sikkerhedsventil beskytter mod overtryk (maks. 3 bar)
  • Den justerbare dysemøtrik gør det muligt at regulere sprøjtestrålen individuelt– fra en fin sprøjtetåge til en kraftig stråle
  • Det ergonomiske håndtag giver et behageligt greb om tryksprøjten
  • Dele i kontakt med medierne PE, PP, VMQ, V2A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1200 mL
Farve Hvid
Oversigt Fødevaresikker sprayflaske
Diameter (engelsk) 4,6 tommer.
Til brug med (applikation) Mad
Inkluderer Tryksprøjte
Højde (metrisk) med lukning 315 mm
Materiale Polyethylen, Polypropylen, VMQ, V2A
Maks. Temperatur (metrisk) 0 °C til 30 °C
Maks. Temperatur (engelsk) 32 °F til 86 °F
Mængde 1
Sterilitet Ikke steril
Forsteriliseret Nej
Uddannet Nej
Højde (engelsk) 12.40 tommer.
Diameter (metrisk) 117 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 40.58 oz.
Certificeringer/compliance Fødevarecertifikat
Engangs Genanvendelig
Produkttype Håndtagspumpesprøjte med justerbar dyse