Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trykmåler til anaerob krukke, Oxoid
Artikelnummer. 10045782
Artikelnummer. 10045782
Brand: Thermo Scientific™ Oxoid™ HP0017A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trykmåler til brug med Thermo Scientific Oxoid 3,5 L anaerob krukke (HP0011A).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Trykmåler
Til brug med (udstyr) Anaerob krukke