Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Pressmatic PTFE Ceramic Dispenser
Volumen (metrisk):
2 to 10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | <0.7% |
| Produkttype | Bottletop Dispenser |
| Materiale | PTFE, Ceramic |
| Volumen (metrisk) | 2 to 10 mL |
| Til brug med (udstyr) | Bottle |
| Inkrementer | 0.25 mL |