Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Præcisions-kogeplade med separat controller, omgivende til 110 °C, aluminium
Temperatur (metrisk):
Omgivelsestemperatur til 110 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til kontinuerlig drift
- Mikroprocessorstyret digital regulator gør det muligt at forudindstille driftstemperaturen i 0,1 C-°tilstande op til 99,9 °C og i 1,0 C-°trin for temperaturer over 100 °C
- Justerbar sikkerhedsanordning mod overophedning forhindrer kogepladen og stoffet i farligt høje temperaturer
- Aftageligt plexiglasdæksel forhindrer enhver uautoriseret justering
- Elektronisk effektstyring, der gør det muligt at justere varmeeffekten mellem 10 og 100 %, hvilket forhindrer kogepladen i at overskride den forudindstillede temperatur
- Temperatur målt med en indbygget hurtigreaktionssensor (Pt 100)
- Udstyret med en 3-polet diodeudgangsbøsning for at muliggøre tilslutning af et kontakttermometer eller en tidskontakt
- Ensartet varme opnås over hele varmefladen
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminium |
| Størrelse | 6,3 x 4,7 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivelsestemperatur til 110 °C |
| Vægt (engelsk) | 11.9 lb. |
| Vægt (metrisk) | 5.4 kg |
| Watt | 500 W |
| Elektriske krav | 230 V, 500 w |
| Sikkerhedsfunktioner | Overophedningsbeskyttelse, plexiglas afdækning, udgangskontrol |
| Form | Rektangel |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |