Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Præcisions-kogeplade, 20 °C til 450 °C
Artikelnummer. 10272631
Skift visning
Maks. Prøvebelastning:
150 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Prøvebelastning Pakningsstørrelse
10272631 150 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 10272631 Leverandør Gestigkeit Harry™ Leverandørnr. PZ44/230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26735.00 DKK
    19178.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 7556.42 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Form: Rektangel, Størrelse: 11,5 x 17 tommer, Maks. Prøvebelastning: 150 kg
Form: Rektangel; Størrelse: 11,5 x 17 tommer; Maks. Prøvebelastning: 150 kg
Tekniske data
Størrelse 11,5 x 17 tommer.
Temperatur (metrisk) 20 °C til 450 °C
Vægt (engelsk) 57.3 lb.
Højde (metrisk) 205 mm
Vægt (metrisk) 26 kg
Bredde (metrisk) 310 mm
Watt 3300 W
Elektriske krav 220/240 V, 3300 w
Maks. Prøvebelastning 150 kg
Form Rektangel
Spænding 230/240 V
Type Varmeplade