Få mere at vide
Presept™ Disinfectant Tablets 2.5g
Artikelnummer. 12368667
Encompass_Preferred
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,5 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12368667 2,5 g Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12368667 Leverandør Johnson Johnson Medical Leverandørnr. SPR25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Rapid-acting disinfectant tablets.
The solution is rapid acting, and is effective against bacteria, spores, fungi, algae, protozoa and viruses, (including AIDS virus) and is resistant to inactivation by organic soilage.
These 2.5g tablets contain sodium dichloroisocyanurate (NaDCC) in an effervescent base. The tablets dissolve in water to provide disinfectant solutions of predetermined concentrations, without the need to weigh or measure the active ingredient. The solution is compatible with anionic and non-ionic detergents. One tablet dissolved in 10L of water provides 140ppm available chlorine. Dilution instructions are provided in each pack. Supplied in resealable plastic drum containing 100 tablets.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Tekniske data
Produkttype Disinfectant Tablet
Format Tablet
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 2,5 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PRESEPT Disinfectant Tablets & Granules
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, sodium carbonate, adipic acid