Få mere at vide
Asecos™ Tilstedeværelsessensor ION-ULTRA-90
Artikelnummer. 31789612 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Forsinkelser lukker automatisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
31789612 Forsinkelser lukker automatisk Hver
1 options
Artikelnummer. 31789612 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 42169
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Valgfrit sensorelektronik-tilbehør til ION-ULTRA-90-modellen af asecos ION-LINE sikkerhedsopbevaringsskabet
  • Med tilstedeværelsessensoren forbliver dørene automatisk åbne, så længe den registrerer personer inden for svingområdet.
  • For maksimal brugervenlighed ved ind- og aflæsning af skabet.
  • Den fungerer med kabinettets indbyggede dørsikkerhedssystem – og bevarer den automatiske dørlukning og akustiske advarsel, når brugeren forlader detektionszonen.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Forsinkelser lukker automatisk
Vægt (engelsk) 2.20 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg
Produkttype Tilstedeværelsessensor