Få mere at vide
Cytiva PreScission™ Protease
Artikelnummer. 10196324 Shop alle Cytiva produkter
:
500 enheder
Artikelnummer. 10196324
Brand: Cytiva 27084301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til stedspecifik adskillelse af GST tag fra proteiner udtrykt under anvendelse af pGEX-6P vektorer. Cytiva Life Sciences™ PreScission™ Protease G tillader samtidig proteaseimmobilisering og spaltning af GST fusionsproteiner.
  • Beskrivelse: Et genetisk manipuleret fusionsprotein bestående af human rhinovirus 3C protease og GST; Spalter specifikt mellem Gln- og Gly-resterne af genkendelsessekvensen af LeuGluValLeuPheGln/GlyPro.
  • Anvendelse: Letter fjernelse af proteasen ved at tillade samtidig proteaseimmobilisering og spaltning af GST fusionsproteiner produceret fra pGEX-6P vektorerne pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 og pGEX-6P-3
  • Opbevaringsbufferkomponenter: 50 mM Tris-HCl (pH 8,0), 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1 mM DTT og 20 % glycerol.
  • Enhedsdefinition: En enhed vil kløve> 90 % af 100 μg af et test-GST-fusionsprotein i 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCI, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, pH 7,0 ved 5 C °i 16 timer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Buffer Elueringsbuffer: 50 mM Tris HCI, 10 mM reduceret glutathion pH 8; Spaltningsbuffer: 50 mM Tris HCl pH 8, 150 mM NaCl, 10 mM EDTA, 1 mM DTT og 20 % glycerol
Produkttype Fusionsproteinprotease
Mængde 500U
Indhold og opbevaring -20 °C/-80 °C
Til brug med (applikation) Letter fjernelse af proteasen ved at tillade samtidig proteaseimmobilisering og spaltning af> 90 % af μ100 g af et test GST-fusionsprotein produceret fra pGEX-6P vektorerne pGEX-6P-1, pGEX-6P-2 og pGEX-6P-3