Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Resterende DNA prøveforberedelseskit
Artikelnummer. 30000671 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
30000671 100 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 30000671 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4413686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10035.00 DKK
    7970.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2065.00 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
De Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit er optimeret til højeffektiv DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte, som er typiske for prøver, der skal kvantificeres for resterende værtscellelinje-DNA.
Applied Biosystems PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit er optimeret til meget effektiv DNA-genvinding fra komplekse blandinger af proteiner, buffere og salte, som er typiske for prøver, der skal kvantificeres til residual værtscellelinje-DNA. Kvantitativ og konsekvent DNA-genvinding kan opnås fra udfordrende matricer, herunder prøver med høj proteinkoncentration, lav pH eller højt saltindhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder buffere, magnetiske perler og enzymer til DNA-ekstraktion til resterende DNA-kvantificering for 100 reaktioner
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Skala Mini
Prøvetype Biofarmaceutiske produktionsprøver
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (applikation) Urenhedstestning
High-throughput kompatibilitet Ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller
Antal reaktioner 100 forberedelser
Produktlinje PrepSEQ
Mængde 100 forberedelser
Prøvevolumen 100μ L
Mål Genomisk DNA
Test tid 2 hr.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-LAUROYLSARCOSINE SODIUM SALT, Thiocyanic acid, Proteinase,Glycerin
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.