Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Ekstra rent& Perleslag
Artikelnummer. 12173911 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
100 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12173911 100 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 12173911 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4468304
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Ekstra rent& Perleslag
De PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating blev udviklet til AFNOR-godkendte MicroSEQ™ Listeria-arter og Listeria monocytogenes Real-Time PCR-detektionsarbejdsgange. En spin-, overførsels- og perleslagsprotokol lyserer Listeria effektivt fra en 750 L alikvot μaf mere udfordrende berigede fødevareprøver (f.eks. prøver, der indeholder højt fedtindhold eller på anden måde tilbøjelige til PCR-hæmning). De PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating opfylder behovene i fødevarelaboratorier med lavere gennemløb.
BEMÆRK: Standardprøver, der ikke indeholder højt fedtindhold eller demonstrerer PCR-hæmning, skal behandles ved hjælp af PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Bead Beating .
  • Designet til applikationer til fødevaresikkerhed og miljøovervågning
  • Understøtter lav til medium gennemløb (op til 100 prøver om dagen)
  • Inaktiverer PCR-hæmmere og producerer højkvalitets-DNA til downstream-detektion
  • Bruger en simpel spin-protokol
    Optimeret til PCR-baseret fødevaresikkerhed og miljøovervågning
    For laboratorier involveret i fødevaresikkerhed og miljøovervågning er PCR-baserede metoder hurtigt ved at blive standarden for nøjagtig, følsom bakteriel detektion. Brug denne prøveforberedelsesmetode til hurtig, omkostningseffektiv udvinding af højkvalitets-DNA fra de mest udfordrende prøvetyper.
    Designet til laboratorier, der forbereder op til 100 prøver om dagen
    En spin-kolonne-baseret forberedelse gør det muligt at håndtere små batchstørrelser, mens det kun kræver simple bord-enheder at behandle, og derved begrænser kapitaludgifterne forbundet med automationsenheder med meget højere gennemløb.
    Fjerner PCR-hæmmere og producerer højkvalitets-DNA
    De PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating tilbyder en enkel, omkostningseffektiv måde at forberede Listeria DNA fra mere vanskelige startmatricer såsom ost, mælk og fedtrigt kød. Under ekstraktionsprocessen fjerner mediet inde i spinsøjlen PCR-hæmmere fra prøven, hvilket tillader bakterierne at passere ind i prøveopsamlingsrøret. Pelleten resuspenderes og overføres derefter (for at undgå overførsel, som hæmmer PCR) til et nyt rør indeholdende zirconiumperler til mekanisk lysis.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring Opbevar lyseringsbuffer i køleskab (2 8 –°C). FRYS IKKE.
    High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller
    Sættype Rapid Spin Sample Prep Kit
    Produktlinje PrepSEQ
    Mængde 100 forberedelser
    Til brug med (applikation) Mad og drikke
    Oprensningsmål Bakteriel DNA
    Prøvetype Mad& Miljøprøver
    Kun til test af fødevarer og miljøprøver.