Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Nukleinsyreprøveforberedelseskit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit er optimeret til højeffektiv, kvantitativ og konsistent genvinding af DNA og RNA fra forskellige prøvetyper, inklusive cellekultur, råmateriale (f.eks. serum) og i-proces downstream-oprensningsprøver såsom kolonneoprensning eller bulk-lægemiddelsubstans (BDS)-prøver.
- Tidsbesparende, omkostningseffektiv DNA- og RNA-ekstraktion til forskellige prøvetyper
- Reproducerbar genvinding af DNA og RNA fra komplekse prøver
- Manuelt og automatiseret workflow med høj kapacitet på KingFisher Flex-instrument, der isolerer op til 24 prøver (i tre eksemplarer) på 5 timer
Let at bruge
PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit giver en automatiseret løsning med høj kapacitet i kombination med Thermo Scientific KingFisher Flex-instrument til lav praktisk ekstraktion af DNA og RNA.
Konsekvent ydeevne
For nøjagtig kvantificering af DNA og RNA skal ekstraktionskonsistensen være upåvirket af komplekse matricer. Vores avancerede magnetiske perlebaserede teknologi giver en meget ensartet ekstraktionsydelse for at understøtte pålidelig kvantificering.
Tekniske data
Tekniske data
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Biofarmaceutiske produktionsprøver |
| Til brug med (udstyr) | Kun KingFisher Flex |
| Til brug med (applikation) | Urenhedstestning |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Produktlinje | PrepSEQ |
| Mængde | 100 forberedelser |
| Prøvevolumen | 100μ L |
| Mål | Genomisk D, R, Viral R |
| Vis mere |