Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Lysis buffer
Artikelnummer. 18715435 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. 18715435
Brand: Applied Biosystems™ A29825
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PrepSEQ Lysis Buffer er en komponent i PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit, der tilbydes separat her til de kitbrugere, der udfører store mængder nukleinsyreekstraktion og vil drage fordel af yderligere lysis buffer.
PrepSEQ™ Lysisbuffer er en komponent i PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Kat. nr. 4466351), som tilbydes separat her til de kitbrugere, der udfører store mængder nukleinsyreekstraktion og vil drage fordel af yderligere lysisbuffer. Som med andre produkter i Pharma Analytics Prøveforberedelse produktlinje, PrepSEQ Lysis Buffer:
  • Er fuldstændig understøttet af vores globale produktions- og distributionscentre
  • Har et analysecertifikat tilgængeligt
  • Har en holdbarhed på 12 måneder
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 50 ml flaske, opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Produktlinje PrepSEQ
Mængde 50 mL
Reagenstype Cellelysebuffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PrepSEQ Lysis Buffer
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Thiocyanic acid