Få mere at vide
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Express Nucleic Acid Extraction Kit
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit indeholder forfyldte reagenser og plastikrør og spidser til at udføre håndfri ekstraktion af oprenset nukleinsyre fra 52 prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder færdigfyldte reagenspatroner og plastik til at udføre ekstraktion af DNA og RNA. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Biofarmaceutisk oprensningsprøve, Bulk stofprøve, Cellekulturer |
| Endelig produkttype | Genomisk DNA, Total RNA |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, AutoMate Express™ Nukleinsyreekstraktionssystem |
| High-throughput kompatibilitet | Automatiserede protokoller |
| Antal prøver | Tilstrækkelig til isolering af 52 prøver |
| PCR metode | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR) |
| Produktlinje | PrepSEQ |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Proteinase, Isopropanol, N-lauroylsarcosine sodium salt, Thiocyanic acid, Ethanol