Beskrivelse
PrepSEQ elueringsbuffer, en komponent i PrepSEQ nukleinsyreekstraktionssættet (kat. nr. 4413686), tilbydes separat her til de kitbrugere, der har brug for yderligere elueringsbuffer. Som med andre produkter i Pharma Analytics Prøveforberedelse produktlinje, PrepSEQ elueringsbuffer:
- Er fuldstændig understøttet af vores globale produktions- og distributionscentre
- Har et analysecertifikat tilgængeligt
- Har en holdbarhed på op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elueringsbuffer |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 ml |